U heeft gezocht op: Droge cleanroom doekjes
103  results were found
SearchResultCount:"103"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit zijn doekjes van 100% continu-filament, dubbelgebreide polyesterstof.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Droge cleanroom doekjes, VWR® B'Wipes, B'Wipes 7000 series, Microvezel, wit, Cleanroomklasse: 1/ISO 3, l×b: 150×150 mm, Gestapeld, 10× 10
Catalogus nummer: (115-1902)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester doekjes met gesealde rand voor gebruik in ISO 3 cleanrooms.
UOM: 1 * 150 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Absorberende non-woven doekjes geschikt voor gebruik in ISO 5 en 6 cleanrooms.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester, sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze doekjes zijn gemaakt van 100% continu filament, dubbellaags, ultrasoon geseald polyester voor een beter absorptievermogen. Het formaat van de doe...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester doekjes geschikt voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ontworpen voor het reinigen van laminaire flowbanken, cleanroomoppervlakken, kwartswerk en algemene procesapparatuur. Geschikt voor de elektronica-, f...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Uitstekend geschikt voor het reinigen van ruwe, schurende of onregelmatige oppervlakken, maar toch zacht genoeg voor delicate oppervlakken. Geschikt v...
MSDS Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Catalogus nummer: (115-1830)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dubbellaags polyester doek met gesealde rand voor gebruik in ISO 4 cleanrooms.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor het reinigen van ruwe en onregelmatige oppervlakken, maar ook zacht genoeg voor kwetsbare oppervlakken. Deze 100% dubbel gebreide polyeste...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze doekjes zijn gemaakt van 100% continu filament, dubbellaags, ultrasoon geseald polyester voor een beter absorptievermogen.
Catalogus nummer: (115-0579)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: These absorbent non abrasive wipes consist of long staple cellulosic fibres which are wet laid in a paper making process to form an extremely clean sh...
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Ideal for wiping exterior surfaces of products and cleaning interior surfaces of process tools or other equipment. Made from 100% textured polyester n...
Catalogus nummer: (PPSA3600098)
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Omschrijving: Reusable polyester/carbon cloth for use on all smooth and water-resistant surfaces.
UOM: 1 * 5 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom