U heeft gezocht op: Vochtige cleanroom doekjes
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (115-0034)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze non-woven doekjes, gemaakt van 45% polyester en 55% cellulose, zijn ontworpen voor het reinigen van laminaire flowbanken, cleanroomoppervlakken e...
UOM: 1 * 75 ST
MSDS
Catalogus nummer: (115-0377)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Dit niet-geweven, smeltgeblazen PP-doekje is voorverzadigd met 91% isopropanol en 9% gedeïoniseerd water.
UOM: 1 * 30 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Geschikt voor omgevingen van klasse 100, ISO 5/M3,5.
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: De SATWipes zijn gemaakt van puur non-woven polyester dat hydroentangled is waardoor de doekjes zacht, duurzaam en zuiver zijn. De bevochtiging met of...
Catalogus nummer: (115-2783)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: These PROSAT® wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP grade IPA and 30% ...
UOM: 1 * 1.400 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Vochtige schoonmaakdoekjes van gebreid polyester gemaakt van Polynit Heatseal materiaal. De schoonmaakdoekjes zijn bevochtigd met 70% IPA en 30% DIW. ...
Sale
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Deze schoonmaakdoekjes met een laag endotoxinegehalte zijn gemaakt van 100% gebreid polyester en bevochtigd met een mengsel van 70% IPA van USP-kwalit...
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Cleanroom-schoonmaakdoekje, vochtig, PROSAT®, PP, wit, Cleanroomklasse: 100/ISO 5, Niet steriel, 70% IPA, 30% DIW, l×b: 279×229 mm, 30 per zakje
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Deze heatseal schoonmaakdoekjes zijn gemaakt van filamentpolyester dat lasergesneden is waardoor de vezels aan de randen van de doekjes samengesmolten...
Sale
Catalogus nummer: (115-2782)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: These PROSAT® Sterile™ Theta™ wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP gr...
UOM: 1 * 1.400 ST
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Het Polywipe-C Heatseal-doekje is gemaakt van filamentpolyester en voorverzadigd met 70% IPA en 30% DI-water.
Sale
Catalogus nummer: (115-0911)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Dit duurzame schoonmaakdoekje is gemaakt van 100% non-woven polyestervezel, hydroentangled tot een uiterst zachte, zuivere en sterke stof met een zeer...
UOM: 1 * 1.500 ST
Catalogus nummer: (115-1869)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: Dit schoonmaakdoekje is gemaakt van filamentpolyester dat lasergesneden is waardoor de vezels aan de randen van het doekje samengesmolten worden. Dit ...
UOM: 1 * 800 ST
Catalogus nummer: (115-2739)
Leverancier: CONTEC
Omschrijving: 100% nonwoven polyester wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
UOM: 1 * 800 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom