U heeft gezocht op: Exsiccatoren, kunststof
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (467-3120)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Transparant PC, onbreekbaar en lichtgewicht. Geschikt voor toepassingen met en zonder vacuüm. Breder ondergedeelte voor een grotere stabiliteit. Voor ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Transparant PC-deksel en blauw PP-ondergedeelte met of zonder PTFE afsluitkraantje. Voor vacuümslangen met een binnendiameter van 6,4 mm (¼") en te ge...
Catalogus nummer: (467-0021)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Ideaal voor droging en voor droogprocessen. Klep transparant, robuuste polycarbonaat met verzonken rand. Voet is duurzaam blauw polypropyleen.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Deksel uit transparant polycarbonaat en ondergedeelte uit polypropyleen. De speciaal gegroefde afsluitstop laat zeer langzaam opnieuw lucht toe om te ...
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Dessicators with polycarbonate lid, PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobut...
Catalogus nummer: (467-2245)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Desiccators with top made of clear polycarbonate, for easy viewing of contents, and white polypropylene bottom. The small size of this desiccator allo...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Degas liquids quickly and easily in the laboratory or classroom with this small plastic vacuum desiccator. These strong, shatterproof units provide dr...
Catalogus nummer: (BELAF420290001)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Clear polycarbonate desiccator with large storage space, portable and easy to use. Two gas ports accept tubing (inner Ø 6,35 mm) and have easy turning...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAF420290000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: This domed desiccator provides a spacious interior for large, moisture sensitive materials. Laboratory grade polycarbonate provides a clear, unobstruc...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VITL326294)
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: Ideal dessicators for use in educational laboratories.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Transparent polycarbonate lid and base.
Catalogus nummer: (BELAF420430000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Het systeem met vacuümkamer bevat een transparante pot en een vacuümplaat met neopreen afdichting en een slangaansluiting voor slangen met ID 6,4 ...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom