U heeft gezocht op: Doekjes voor algemeen gebruik
53  results were found
SearchResultCount:"53"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze gebleekte, spunlace doekjes, gemaakt van 55% houtpulp en 45% polyester, zijn extreem sterk, zelfs als ze nat zijn.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze spunlace-doekjes met openingen, gemaakt van 51% houtpulp en 49% polyester, zijn aan de ene kant licht schurend en aan de andere kant zacht.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze spunlace doekjes, gemaakt van 55% houtpulp en 45% polyester, zijn uiterst stevig, zelfs in natte toestand.
Catalogus nummer: (115-2417)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze zeer zachte doekjes, gemaakt van een spunlace-stof, bestaande uit 60% viscose en 40% polyester, zijn ideaal voor gevoelige oppervlakken en lichte...
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (115-2418)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze meltblown doekjes, gemaakt van 100% PP, hebben een zeer hoge absorptiecapaciteit.
UOM: 1 * 1 ROL
Leverancier: PGI NONWOVEN
Omschrijving: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze doekjes voor eenmalig gebruik vervaardigd uit dubbelgelaagd AIRFLEX*-materiaal zijn ideaal voor multifunctionele reiniging en middelzware reinigi...
Catalogus nummer: (KIMB7334)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: WypAll® wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, to deliver on your wiping task, every time.
UOM: 1 * 24 ROL
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze doekjes voor eenmalig gebruik vervaardigd uit enkelgelaagd AIRFLEX*-materiaal zijn ideaal voor multifunctionele reiniging en middelzware reinigin...
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Compact disposable paper wipes are 1-ply and designed for light-duty wiping in areas such as food preparation and service surfaces.
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Doekjes voor algemeen gebruik, wegwerpbaar, WYPALL* L30 ULTRA, AIRFLEX*, Rol, Lagen: 3, blauw, l×b: 380×370 mm, 1 rol van 670 doekjes
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Dankzij het HYDROKNITt®-materiaal, absorberen WYPALL* X50-doekjes snel, zijn ze scheurbestendig en van hoge kwaliteit.
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Papieren doekje voor algemeen gebruik, wegwerpbaar, WYPALL* L40, Gevouwen, Lagen: 1, wit, l×b: 250×415 mm, 8 dozen met 100 wisdoekjes
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: De reinigingsdoekjes van enkellaags AIRFLEX* materiaal zijn geschikt voor lichte reinigingstaken en het opnemen van kleine hoeveelheden vloeistof.
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze papieren doekjes voor eenmalig gebruik met een hoge capaciteit zijn uitstekend te gebruiken voor grote gemorste hoeveelheden. Ze zijn ook ideaal ...
Catalogus nummer: (KIMB38714)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze doekjes voor oppervlaktevoorbereiding zijn ideaal voor toepassingen in transport en industriële productie.
UOM: 1 * 360 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom