Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (16)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
doekjes-voor-delicate-taken
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Absorberend papier, geschikt voor het reinigen en drogen van glazen containers, buizen, microscoopplaatjes, flacons, ...
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   De stevige KIMTECH* doekjes zijn vervaardigd van HYDROKNIT® materiaal. Deze zijn zacht voor de huid en geschikt voor reiniging in een steriele omgevin...
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   Deze precisiedoekjes zijn speciaal ontwikkeld voor het reinigen en opwrijven van kwetsbare oppervlakken, zoals lenzen, objectglaasjes en optische inst...
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   Duurzame, gelijkmatig versterkte reinigingsdoekjes voor veeleisende taken. Geschikt voor toepassingen met middelhoge tot hoge belasting.
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   These soft 2 or 3 layer sheets are designed for easy underlaying for outpatient examinations or treatments. Ideal for use in hospitals, clinics, medic...
Catalogus nummer: (115-1275)
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   Deze hygiënische doekjes zijn ideaal voor een groot aantal taken, maar vooral voor reiniging van lenzen en objectglaasjes.
UOM:  1 * 32 PAK
Leverancier:  KIMBERLY CLARK
Omschrijving:   De KIMTECH PREP*-poetsdoekjes zijn ideale producten met hydraulisch gevormde structuur voor droog polijsten van glas en andere materialen. Ook zijn ze...
Leverancier:  CONTEC
Omschrijving:   TuffStuff™ gecrêpte schoonmaakdoekjes zijn non-woven doekjes gemaakt van 55 % cellulose en 45 % polyester. Ze zijn pluisarm, stevig, veelzij...
UOM:  1 * 100 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 11
  1  2  Volgende