U heeft gezocht op: Vochtige doekjes
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (115-0128)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze non-woven doekjes zijn gemaakt van 100% polypropyleen en zijn bevochtigd met een mengsel van zuivere 70% isopropylalcohol van reagenskwaliteit en...
UOM: 1 * 100 ST
MSDS
Catalogus nummer: (115-2422)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze schurende doekjes gemaakt van PP met PE-web zijn vooraf bevochtigd met een reinigingsoplossing. Ideaal voor reiniging van zeer vuile handen.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Catalogus nummer: (115-1997)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Dit navulbare systeem met natte doekjes is het ideale alternatief voor het gebruik van een spuitbus of open emmer in combinatie met een doek. Het is e...
UOM: 1 * 6 ROL
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Vervaardigd uit geïmpregneerd gestructureerd polypropyleen, de watervrije WYPALL*-reinigingsdoekjes zijn speciaal ontwikkeld en ontworpen voor een eff...
Catalogus nummer: (111-1952)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De 105 gezichtsafdichtingsreiniger is een afzonderlijk verpakt doekje voor het reinigen en opfrissen van het gelaatsstuk zonder het te beschadigen.
UOM: 1 * 40 ST
Catalogus nummer: (PRTWIW10WHR)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: Paper wipe for delicate task, disposable, Niet steriel, wit, l×b: 260×270 mm, 150 per dispenser
UOM: 1 * 150 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: PolySat® is vervaardigd uit een 100% melt-blown polypropyleensubstraat dat vooraf bevochtigd is met 70% isopropyl alcohol en verpakt is in een herslui...
Leverancier: Deb-STOKO
Omschrijving: Tough, extra large wipes impregnated with a mild ester solvent-based liquid formula for highly effective removal of paints, inks, resins, adhesives an...
Catalogus nummer: (115-2569)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: IPA Wipers are saturated with isopropyl alcohol and are ideal for most general cleaning applications.
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (115-1473)
Leverancier: Deb-STOKO
Omschrijving: Deze polypropyleen doekjes zijn bevochtigd met een reinigingsoplossing die ideaal is voor snelle reiniging en voorbehandeling na contact met zwaar ver...
UOM: 1 * 4 ST
Catalogus nummer: (129-0248)
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: SilSat wipes address the problem of using lubricant in a controlled application by offering high grade silicone on a pre-saturated wipe. Each polyeste...
UOM: 1 * 192 ST
MSDS
Catalogus nummer: (EPTA6-LS964-685)
Leverancier: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Omschrijving: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for i...
UOM: 1 * 1.200 ST
MSDS
Leverancier: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Omschrijving: These heavyweight polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as w...
Leverancier: Essity
Omschrijving: Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several ...
Catalogus nummer: (EPTA6-LS7030-PC-24)
Leverancier: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Omschrijving: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DIW. They are ideal for general and maintenance applications, as well as for in...
UOM: 1 * 27 Zak
Leverancier: Roth Carl
Omschrijving: These pre-saturated PP tissues absorb and bind the dirt. They can be used repeatedly for the cleaning of hands, labware or tools.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom