U heeft gezocht op: Papieren handdoekjes
21  results were found
SearchResultCount:"21"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Disposable hand towels made from AIRFLEX*, a voluminous, textile-like fabric, 2 or 3 ply.
Catalogus nummer: (KIMB6687)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 ROL
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze handdoekjes zijn vervaardigd uit sterke AIRFLEX*-stof met een hoog absorptievermogen. In combinatie met de SLIMROLL*-dispenser zijn ze ideaal voo...
Catalogus nummer: (KIMB6692)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
UOM: 1 * 6 ROL
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Handdoekjes voor eenmalig gebruik zijn vervaardigd uit AIRFLEX* (een volumineuze stof die aanvoelt als textiel).
Catalogus nummer: (115-2168)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze dubbelgelaagde gevouwen handdoekjes zijn vervaardigd uit een sterke AIRFLEX*-stof met een hoog absorptievermogen.
UOM: 1 * 190 ST
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Papieren handdoekjes, SCOTT® XTRA, AIRFLEX*, Lagen: 1, blauw, l×b: 315×200 mm, 15×240 handdoekjes
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Deze dubbelgelaagde gevouwen handdoekjes zijn vervaardigd uit een sterke AIRFLEX*-stof met een hoog absorptievermogen (100% gerecycleerde vezels).
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Papieren handdoekjes, SCOTT® PERFORMANCE, AIRFLEX*, Lagen: 1, wit, l×b: 210×215 mm, 15×300 handdoekjes
Catalogus nummer: (KIMB6617)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
UOM: 1 * 5.100 ST
Catalogus nummer: (KIMB6781)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
UOM: 1 * 6 ROL
Catalogus nummer: (KIMB5856)
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Omschrijving: Handdoekjes voor eenmalig gebruik vervaardigd van AIRFLEX* (een volumineuze, textielachtige stof).
UOM: 1 * 1.760 ST
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving: Doekjes voor eenmalig gebruik, vervaardigd van cellulose. Met één, twee of drie lagen.
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving: These 2 ply tissues dry hands quickly and reliably. Ideal for use in washrooms with high frequencies: municipal facilities, restaurants, medical envir...
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving: Katoenen tissues.
Catalogus nummer: (ZVGA15402-05)
Leverancier: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Omschrijving: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
UOM: 1 * 5.000 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom