Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (17)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
elektronische-bovenroerders
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Laboratoriumroerders die ideaal zijn voor eenvoudige roertaken, geschikt voor kleine hoeveelheden tot 25 l (VOS 40 digitaal) of voor intensieve roerta...
Catalogus nummer: (441-0017)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze stille, economische roerder is geschikt voor eenvoudige mengtoepassingen in laboratoria, zoals het verwerken van media met aanzienlijke tijdelijk...
UOM:  1 * 1 ST
Vervallen
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   Laboratoriumroerders die zijn ontworpen voor eenvoudige roertaken voor hoeveelheden tot 15 of 25 l (EUROSTAR 20 digital en EUROSTAR 40 digital) of voo...
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   Krachtige laboratoriumroerders voor hoeveelheden tot 40 of 100 l (H2O). Dankzij de microprocessorgestuurde technologie passen de roerders de snelheid ...
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   Zeer krachtige laboratoriumroerders voor toepassingen met hoge viscositeit en voor intensief mengen van hoeveelheden tot 100 l (H2O). Dankzij de micro...
Leverancier:  IKA
Omschrijving:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VELP SCIENTIFIC
Omschrijving:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Leverancier:  HEIDOLPH
Omschrijving:   Krachtige elektronische roerders die zijn voorzien van een mechanisme voor een soepele start, dat morsen en spatten van media voorkomt. Het toerental ...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 11
  1  2  Volgende