Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Folies
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/24/18945224.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Amersham Hyperfilm™ MP is een hoogwaardige, multifunctionele film met een verbeterde emulsie voor betere prestaties en helderdere achtergrond. Amersha...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   De emulsie van deze film met dubbele coating zorgt voor een verbeterde helderheid, waardoor een superieur contrast en een betere bandzichtbaarheid wor...
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Hyperscreen™ intensifying screens are high performance calcium tungstate screens that can be used with pre-flashed film to give an increase in sensiti...
Catalogus nummer: (GEHE18-1032-27)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Autoradiografiefilm
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Leverancier:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Omschrijving:   BioMax MR is een film met enkele emulsie, die maximale resolutie en gevoeligheid biedt voor de detectie van met ³⁵S, ³²P en ¹⁴C gelabelde monsters. De...
Leverancier:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Omschrijving:   Afmetingen: 203×254 mm
Leverancier:  CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Omschrijving:   BioMax® XAR-film is een autoradiografiefilm voor gebruik met alle veelgebruikte isotopen en chemiluminescentielabels. De beide kanten van de heldere d...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 14
  1  2  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN