Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
elektroporatoren
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/90/18945190.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Het Gemini SC²-systeem is essentieel voor onderzoekers die cellen in suspensie elektroporeren. Blokgolf en exponentieel dalende golven kunnen in één e...
UOM:  1 * 1 ST
Vervallen
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Het High Throughput (HT) 25- of 96-wells systeem is ontworpen voor een snelle verwerking van meerdere monsters. Toepassingen omvatten transfectie van ...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Effectief geïntroduceerde DNA-vaccins bieden een krachtige en veilige methode voor het stimuleren van een immuunrespons die targetmoleculen in het lic...
Catalogus nummer: (732-1503)
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   Het AgilePulse MAX™-systeem is een geavanceerde elektroporatieoplossing voor snelle en doeltreffende transfectie van 2 tot 20 ml celsuspensie. Speciaa...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   De ECM® 399 is een exponential wave elektroporatiesysteem, specifiek ontworpen (in modus voor hoge spanning) om de veldsterktes en pulslengten te leve...
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The Enhancer 3000 Monitoring system allows the automatic capture and display of electroporation parameters. By adding the optional communications modu...
Leverancier:  EPPENDORF
Omschrijving:   De Multiporator® is ontworpen voor de elektroporatie van eukaryote cellen. Toepassingen zijn onder meer de transfectie van dierlijke en menselijke cel...
Catalogus nummer: (EPPE4309000.019)
Leverancier:  EPPENDORF
Omschrijving:   De Eppendorf Eporator® is een compact apparaat ontworpen voor snelle en gecontroleerde elektroporatie van bacteriën, gisten en andere micro-organismen...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 8