U heeft gezocht op: Waterbaden, ongeroerd
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ongeroerde waterbaden met dubbelwandige roestvrijstalen (binnen) en gecoate plaatstaal (buiten) behuizing. Alle baden, behalve de 2-litermodellen, zij...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gemaakt van roestvrij staal of polycarbonaat. Ideaal voor gebruik met VWR® dompelthermostaten. Voor gebruik waar de duurzaamheid van roestvrij staal o...
Sale
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De PURA roestvrijstalen waterbaden zijn functioneel en betrouwbaar voor dagelijks gebruik vanwege hun hoge materiaal- en componentkwaliteit. De eenvou...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Hoogwaardige, digitale, ongeroerde waterbadserie met keuze uit modellen van 2 tot 34 liter en een dubbel bad met 5 en 12 liter. Dubbele baden zijn ide...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Een assortiment digitale ongeroerde waterbaden met keuze uit modellen van 5 tot 26 liter. Alle eenheden hebben roestvrijstalen tanks en duurzame behui...
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Een assortiment digitale ongeroerde waterbaden met keuze uit modellen van 5 tot 18 liter. Alle apparaten hebben roestvrijstalen tanks en duurzame behu...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Bad, CORIO™, B33, Roestvrij staal, Inhoud: 26 - 39 L, Temp. bereik: ≤150 °C, Bad b×d×h: 830×300×150 mm, b×d×h: 900×360×200 mm
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Bad, CORIO™, BT27, Inhoud: 20 - 27 L, Temp. bereik: ≤100 °C, Bad b×d×h: 300×350×200 mm
Catalogus nummer: (JULA9461701)
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Hoogwaardige baden die zijn vervaardigd van corrosiebestendig roestvrij staal voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Leverbaar in vijf maten: 5,...
Catalogus nummer: (442-0814)
Leverancier: 2MAG
Omschrijving: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (IKAA20016334)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Bad, PC, Inhoud: 15 L, Temp. bereik: ≤100 °C, Bad b×d×h: 428×182×356 mm
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Geïsoleerde roestvrijstalen baden die kunnen worden gebruikt tot 200 °C. De buitenhuls is gemaakt van plaatstaal met poedercoating.. Alle baden zijn v...
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Leverancier: IKA
Omschrijving: Bad, IB R 9 eco, PC, Inhoud: 9 L, Temp. bereik: ≤100 °C, Bad b×d×h: 307×239×151 mm, b×d×h: 356×287×167 mm
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom