U heeft gezocht op: Baden met ingebouwde circulatiethermostaat
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Roestvrijstalen circulatiebaden met een temperatuurregelaar van het type Advanced Programmable of Advanced Digital. Navigatie bij beide typen is eenvo...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De DYNEOâ„¢ DD verwarmingscirculatiepompen zijn verkrijgbaar in verschillende badcombinaties, met verschillende badmaten. DYNEO is ontworpen voor zowel ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De krachtige en robuuste CORIOâ„¢-laboratoriumcirculatoren geven de exacte temperatuur, zijn zeer nauwkeurig en hebben een groot temperatuurbereik. Het ...
Leverancier: JULABO GmbH
Omschrijving: De MAGIO™-serie verwarmingscirculatoren werken met een werktemperatuurbereik van 20 tot +300 °C en een verwarmingscapaciteit tot 3 kW. Met hun krachti...
Catalogus nummer: (461-1219)
Leverancier: LAUDA
Omschrijving: De reeks Proline Edition X-verwarmingsthermostaten heeft een groot temperatuurbereik, een hoog koel- en verwarmingsvermogen en een pomp met meerdere n...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: HUBER
Omschrijving: The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature contro...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom