U heeft gezocht op: UV-transilluminatoren
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Alle VWR® transilluminatoren schuiven open voor eenvoudige toegang en bieden zeer gelijkmatige verlichting. Deze voor gebruik met het VWR® Imager syst...
Catalogus nummer: (730-1488)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® benchtoptransilluminator voor stand-alone beeldvormingssystemen is ontworpen met het oog op gebruiksgemak.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: UV Transilluminator, Syngene, GX-2530M-E, Golflengte: 302 nm, Filtermaat: 250×230 mm
Catalogus nummer: (733-2310)
Leverancier: Syngene (a division of the Synoptics group)
Omschrijving: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Golflengte: 302 nm, Filtermaat: 200×200 mm
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: Deze hoogwaardige uv-transilluminatoren bevatten vier buizen van 25 W en leveren een uniforme uv-verlichting van 100 W met hoge intensiteit voor een h...
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: Alle tafelmodeltransilluminatoren zijn compact, licht en bieden een economisch alternatief voor de hoogwaardige serie transilluminatoren. Met uitzonde...
Catalogus nummer: (UVPA38-0325-01)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: UV Transilluminator
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom