U heeft gezocht op: Celspatels
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, steriel (individueel verpakt) of niet-steriel (bulk verpakt). Handig en economisch, deze celverspreiders zijn ontworpen om bacteriekweekwerk te ve...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. De voet van de strooier heeft een volledig glad, afgerond oppervlak, vrij van ruwe randen en onvolkomenheden. Het maakt een gelijkmatige ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze steriele T-vormige PS spatels voor eenmalig gebruik zijn ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van ag...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Door de PS, steriele L-vormige spatels voor eenmalig gebruik is een gelijkmatige verspreiding van vloeistofmonsters over het oppervlak van agarplaten ...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van agarcultuurplaten. Gebruikt voor het uitvoeren van ...
Leverancier: Corning
Omschrijving: These spreaders are made of PS.
Catalogus nummer: (HEATHS86655)
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (391-3015)
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: PS, steriel.
UOM: 1 * 100 ST
Catalogus nummer: (GREI730190_500)
Leverancier: Greiner Bio-One
Omschrijving: PS, sterile
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (HEATHS8171B)
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: ABS disposable L-shaped cell spreader with smooth surface that will not tear agar plate or disturb media layer. Supplied sterile for immediate use wit...
UOM: 1 * 500 ST
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: For spreading cells onto the surface of an agar plate to form individual colonies. These stainless spreaders have a smooth triangular end with a strai...
Catalogus nummer: (HEATHS8151)
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
UOM: 1 * 500 ST
Catalogus nummer: (MARI1800024)
Leverancier: MARIENFELD
Omschrijving: Glass.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: DELTALAB
Omschrijving: Cell spreader, PS, L-vormig, blauw, 5/pack, Steriel
Leverancier: SARSTEDT
Omschrijving: Cell spreader, PS, T-vormig, blauw, 4/gripverpakking, Steriel
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom