U heeft gezocht op: Entogen en -naalden
41  results were found
SearchResultCount:"41"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Deze entogen zorgen voor consistente bevochtiging en volledige vloeistofoverdracht. Stijf of flexibel verkrijgbaar en hebben gladde rande...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Catalogus nummer: (612-9360)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Wegwerp plastic inoculatienaald.
Catalogus nummer: (612-2496)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PS, steriel. Geijkte inoculatie-entogen gemaakt van flexibel of hard plastic dat geschikt is voor de verschillende toepassingen en methoden van microb...
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Een reeks chroomnikkel draad-entogen bevestigd aan lichtgewicht, geïsoleerde aluminium handvatten. De Combo-Loops zijn niet geijkt en verkrijgbaar in ...
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Deze nikkel-chroom metalen draadlussen zijn niet gekalibreerd verkrijgbaar in een reeks maten met binnendiameters (Ø) van 2, 3, 4 of 5 mm, of gekalibr...
Leverancier: COPAN
Omschrijving: Inoculating loop, 1 µl, Steriel
Leverancier: 3M Food Safety
Omschrijving: This 3Mâ„¢ Petrifilmâ„¢ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3Mâ„¢ Petrifilmâ„¢ Plate.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Deze NiCr 8020 entogen zijn beschikbaar in verschillende afmetingen en lengtes met een interne diameter (Ø) van 1,5, 2,5 of 4 mm. Stereliseerbare hitt...
Leverancier: ANICRIN S.R.L.
Omschrijving: Inoculating loop, blauw, -
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Roestvrij staal 18/10. Lengte 100 mm.
Leverancier: Brand
Omschrijving: PS, gamma sterilised, disposable. For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both en...
Leverancier: Corning
Omschrijving: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Entoog, L-shaped, PP, Steriel
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom