U heeft gezocht op: Potjes voor algemeen gebruik
80  results were found
SearchResultCount:"80"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, dikwandig.
Catalogus nummer: (VWRL080211)
Leverancier: LAB3 OWN PRODUCTION
Omschrijving: These jars are made of glass with PP cap.
UOM: 1 * 40 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PC, helder met witte PP schroefdop, PMP, helder met witte PP schroefdop of PPCO, doorzichtig met witte PP schroefdop.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Jar made of stainless steel, with knob lid.
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: Glas, zonder dop.
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: These slip lid jars are made of white PP.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Jar made of stainless steel.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverancier: RIXIUS
Omschrijving: Made from clear or amber soda-lime glass.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
Sale
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Polycarbonate, clear.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP, translucent.
Leverancier: Kautex
Omschrijving: Bakje, HDPE, met schroefdraad, Inhoud: 1000 ml, Hoogte: 153 mm, Ø uitw.: 100 mm, Ø inw. hals: 67 mm, Schroefdraad: 80 mm
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Doorschijnend HDPE.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom