Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
IJsbakken
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Polyurethaanschuim.
Catalogus nummer: (BCISBCS-115-25PL)
Leverancier:  BIOCISION, LLC
Omschrijving:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 ST
Vervallen
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Ethyleenvinylacetaat (EVA) schuim
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Gekleurd polymeer
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   Ice pan, Midi, with lid, Magic Touch™, Urethane, Inhoud: 4 l, Kleur: blauw, b×d×h: 304×229×218 mm
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Leverancier:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Omschrijving:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7  Of 7
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN