U heeft gezocht op: Buisovens
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: These compact tube furnaces with a SiC rod heating and integrated switchgear with controller can be used universally for many processes. They represen...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: Deze compacte buisovens worden gebruikt wanneer laboratoriumexperimenten horizontaal, verticaal of onder specifieke hoeken moeten worden uitgevoerd. D...
Leverancier: Carbolite
Omschrijving: The vertical split tube furnace range VST (single zone) and TVS (three zone) uses free radiating wire elements embedded within the insulation of the f...
Catalogus nummer: (CARBPTC1220-230SN)
Leverancier: Carbolite
Omschrijving: Tube Furnace, PTC 12/20/150, Max. temp.: 1200 °C, Verwarmde lengte: 150 mm, Buis Ø inw.: 20 mm, Vermogen: Max. 1100 W, Uitw. b×d×h: 311×229×400 mm
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom