U heeft gezocht op: Kunststof flessen
334  results were found
SearchResultCount:"334"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE, HDPE of PP, met schroefdop.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP, doorschijnend.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PET, helder.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Bottles are made with HDPE resin.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE, HDPE of PP met PP-schroefdop, doorschijnend en amberkleurig.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Vierkante PET-mediaflessen die zijn ontworpen voor het verpakken, opslaan of transporteren van poeder- en vloeistofmonsters.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Safely transfer, sample, and store biopharmaceutical products and reagents.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, met dikke wand.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® square polycarbonate bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers in temperatures ranging from −130 to +12...
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® sample bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents, and biological buffers in temperatures ranging from −70 to 60 °C. Eliminate w...
New Product
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PET, helder, met HDPE dop.
Sale
Catalogus nummer: (331-0301)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PET, clear, with blue screw cap.
UOM: 1 * 70 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Wide neck square bottles available in HDPE or PP material.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LDPE, doorschijnend.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Fles, smalle hals, VWR®, with tamper-evident screw cap, PET, Rond, Inhoud: 250 ml, Hoogte: 155 mm, Kleur: helder, Ø uitw.: 52 mm
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: HDPE.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 334
no targeter for Bottom