U heeft gezocht op: Metalen flessen
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Sampling Systems
Omschrijving: Stainless steel bottles are ideal for storing and transporting powders and liquids. The high-quality, crevice-free finish makes these containers ideal...
Catalogus nummer: (215-3262)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Laboratoriumfles, zonder schroefdop, Roestvrij staal, Inhoud: 1500 ml
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Omschrijving: Zuiver aluminium.
Catalogus nummer: (215-3263)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Gemaakt van roestbestendig roestvrij staal van AISI 316 L-kwaliteit (1.4404), en heeft een optimaal hygiënisch ontwerp doordat alle naden zijn gelast.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Omschrijving: Made of pure aluminium.
Leverancier: TOURNAIRE-EMBALLAGE
Omschrijving: Zuiver aluminium (99,5 %).
Leverancier: Sampling Systems
Omschrijving: These selection of GL45 stainless bottles are suitable a wide range of laboratory and production applications.
New Product
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Pure aluminium (material AL 99,5). This aluminium bottle is particularly suitable for storing, transport, or sending substances and reference samples ...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Pure aluminium (material AL 99,5).
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom