U heeft gezocht op: Trechters voor vaten
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NEW PIG
Omschrijving: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Catalogus nummer: (119-0389)
Leverancier: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Omschrijving: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: PP of HDPE, doorschijnend.
Leverancier: HIRSCHMANN
Omschrijving: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Made of PP, translucent.
Leverancier: asecos
Omschrijving: Drum funnel, PE, with sieve and lid, with Ø×h 690×190 mm, and filling capacity 22 l
Catalogus nummer: (221-1153)
Leverancier: SEMADENI
Omschrijving: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom