VWR® V-1200 Visible Spectrophotometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-6000EA 1920 EUR
634-6000
VWR® V-1200 Visible Spectrophotometer
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De V-1200 is ontworpen voor routinematige, dagelijkse eisen op het gebied van kwaliteitscontrole, procescontrole en onderwijslaboratoria.
  • Groot LCD-scherm (128×64 P)
  • Kan in totaal 200 resultaten en 200 standaardcurven opslaan
  • Download gegevens naar pc via USB-interface
Leveringsinformatie: Geleverd met vier optische glascellen, celwisselaar met vier standen, voedingskabel met UK- en EU-stekker en stofkap.