U heeft gezocht op: Afzuigkappen zonder afvoer
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Omschrijving: De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-techno...
Catalogus nummer: (135-2023)
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Self-contained ductless enclosures allow safe handling of organic, formaldehyde, acid gas, sulphur compounds, or ammonia chemical fumes and vapours, a...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (132-1169)
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Omschrijving: De nieuwe Captair® Smart leidingloze filterkappen zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie. een...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Ductless ventilation systems with glass tops and sides and low profiles are well suited for educational settings. Clean-Sweep air foil and zone-perfor...
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Omschrijving: De nieuwe Captair® Smart recirculatie filterkappen zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie, ee...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Protector® work stations are specifically designed for the needs of pathologists and histotechnologists. Like a traditional fume hood, these enclosure...
Catalogus nummer: (135-2036)
Leverancier: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Omschrijving: Eenheid voor laboratoriumkwaliteit filtratie, aan het plafond te monteren.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BIGNEAT LTD.
Omschrijving: Leidingloze afzuigkappen, Chemcap clearview ductless fume cabinet BC 4002, with pre-filter, F type carbon filter, HP (HEPA) filter and LED lighting - 400 mm wide, Materiaal: Staal, aluminium, acryl en PP, Uitw. b×d×h: 410×540×900 mm, Int. b×d×h: 380×495×580 mm
Catalogus nummer: (135-0566)
Leverancier: LABCAIRE SYSTEMS
Omschrijving: Ductless T400 mobile fume hood specifically designed for schools, and ideal for practical science work.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: asecos
Omschrijving: Safety workstation is a robust construction made of chemically resistant, anodised aluminium profiles used to protect from harmful substances and vapo...
Leverancier: LABCONCO
Omschrijving: Basic Laboratory Hoods are designed specifically for laboratories, classrooms and light duty applications where safe ventilation is required. Construc...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom