Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
13057.14EA 177 EUR
13057.14 13057.22 13057.88
Hexacarbonylmolybdenum ≥98%
Hexacarbonylmolybdenum
Formule: C₆MoO₆
MW: 264 g/mol
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼ 150 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1,96
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003466
CAS nummer: 13939-06-5
EINECS: 237-713-3
UN: 3466
ADR: 6.1,II