Sodium hypophosphite monohydrate, (H₂O 12-17%) ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13385.36EA
44.8
EUR
A13385.36
A13385.0E
Sodium hypophosphite monohydrate, (H₂O 12-17%) ≥97%
Sodium hypophosphite monohydrate
Formule:
NaH₂PO₂·H₂O MW: 105,99 g/mol Smeltpunt: 90 °C Dichtheid: 0,8 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06252379 CAS nummer: 10039-56-2 EINECS: 231-669-9 |