Netherlands
Order Entry
(S)-O-Desmethylraclopride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-O-Desmethylraclopride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverancier:  TCI
Certificaten
(S)-O-Desmethylraclopride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverancier:  TCI
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    221.0 to 225.0 deg-C
  • Specific rotation [a]20/D:
    -30.0 to -33.0 deg (C=1,DMSO)
Specificatie testresultaten
Productinformatie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • TCIAD4134-200MG
    D4134-200MG
    200 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 61,60 €
    61,60 €
    1 * 200 mg
       61,60 €
    Supplier Article Number: D4134-200MG
    Local Article Number: TCIAD4134-200MG
  • TCIAD4134-1G
    D4134-1G
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 1 g
       211,00 €
    Supplier Article Number: D4134-1G
    Local Article Number: TCIAD4134-1G