Netherlands
Order Entry
Niceritrol ≥98.0% (by HPLC)
Niceritrol ≥98.0% (by HPLC)
Leverancier:  TCI
Certificaten
undefined
Niceritrol ≥98.0% (by HPLC)
Leverancier:  TCI
Specificatie testresultaten
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Elemental analysis (Nitrogen):
    9.50 to 10.50 %
  • Melting point:
    162.0 to 166.0 deg-C
Specificatie testresultaten
Productinformatie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Beschikbaarheid
    Prijs
  • TCIAN0974-25MG
    N0974-25MG
    25 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 131,00 €
    131,00 €
    1 * 25 mg
       131,00 €
    Supplier Article Number: N0974-25MG
    Local Article Number: TCIAN0974-25MG
  • TCIAN0974-100MG
    N0974-100MG
    100 mg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 392,00 €
    392,00 €
    1 * 100 mg
       392,00 €
    Supplier Article Number: N0974-100MG
    Local Article Number: TCIAN0974-100MG