2-Nitro-p-anisidine
:96-96-8
:
:C₇H₈N₂O₃
:MFCD00007152
:168.15 g/mol
:∼250 °C (1013 hPa)
:124…126 °C
:>200 °C
:202-547-2
:2811
:6.1,II
:GHS06
:GHS08
- Pack typePk
- : BTB07533.1: MAYBBTB07533.1
- : BTB07533.10: MAYBBTB07533.10
- : BTB07533.50: MAYBBTB07533.50