Oppervlaktevoorbereidingspad plus, Scotch-Brite™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Scotch-Brite™
MMMASPPP17EA 126 EUR
MMMASPPP17
Oppervlaktevoorbereidingspad plus, Scotch-Brite™
Schoonmaakdoekjes Reinigingskits en -pads
Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus is een hoogwaardige vloerstrippad die snel verschillende oppervlakken stript en voorbereidt voor afwerkingstoepassingen. Het ontwerp verbetert de prestaties in het midden van het leven aanzienlijk in vergelijking met concurrerende producten en is gecertificeerd door Green Seal® voor milieu-innovatie.
  • Effectief strippen en voorbereiden van oppervlakken zoals hout, vinyltegels, vinylplaten, marmer, terrazzo en betonnen vloeren
  • Tot twee keer snellere verwijdering van afwerking dan concurrerende pads wanneer ze worden gedragen
  • Vereist geen steunschijf (bevestig de compatibiliteit van de schijfaandrijver met de machinefabrikant voordat u zonder steunschijf gebruikt)
  • Helpt bij het verminderen van arbeidsuren en materiaalkosten in verband met het strippen van vloeren
  • Vereist geen gebruik van stripchemicaliën
Deze ondergrondvoorbereidingspad kan hout, vinyltegels, vinylplaten, marmer, terrazzo en betonnen vloeren voorbereiden voor afwerkingstoepassingen. Het verwijdert vlekken en zichtbare krassen en zorgt voor een grondige reiniging, perfect om moeilijk schoon te maken vloeren aan te pakken zonder krassen achter te laten. Deze pad heeft alleen een neutraal reinigingsmiddel of water nodig, waardoor het gebruik van agressieve stripchemicaliën wordt geëlimineerd, zodat er geen gladde resten of tijdrovende stripperreiniging achterblijven. Het is gecertificeerd door Green Seal® voor milieu-innovatie op basis van zijn ontwerp, dat de prestaties in het midden van het leven aanzienlijk verbetert in vergelijking met concurrerende producten, waardoor de levensduur van de vloerpad wordt verlengd en de productie van vast afval wordt verminderd.