VWR® V-3000PC Visible Spectrophotometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
634-6040EA 2930 EUR
634-6040
VWR® V-3000PC Visible Spectrophotometer
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
De V-3000 is een zeer robuust apparaat, ontworpen voor geavanceerde routinemetingen en educatieve toepassingen.
  • Makkelijk te gebruiken
  • USB-poort voor het exporteren van resultaten
  • Fotometrie (absorptie, transmissie)
  • Kwantitatief, kinetiek
  • Golflengtescan, meting van meerdere golflengten
Inclusief pc-software.
Leveringsinformatie: Geleverd met handmatige celwisselaar met 4 standen, 4 optische glazen cuvetten (10×10 mm), software en USB-kabel voor pc-bediening, USB-stick, voedingskabel met UK-, CH- en EU-stekker en stofkap.