Zelfvulsysteem vloeibare stikstof, AF-serie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
478-0269EA 16350 EUR
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Zelfvulsysteem vloeibare stikstof, AF-serie
De units van de AF-serie hebben een grote capaciteit en de zelfvulsystemen bieden een volledige regeling met een gebruiksvriendelijke interface. De regelmodule is ontworpen voor het automatische beheer van de cryogene tank. De units vereisen vloeibare stikstof-toevoer van een stand-alone op druk gebracht vat of van een centraal vloeibare stikstof-toevoersysteem.
De AF-75, -200 en -250 hebben een aluminium binnen- en buitenvat. De units kunnen worden gemonteerd op optionele zwenkwielen. De S-170 controller met een aparte behuizing kan bevestigd worden aan de zijkant van de vaten. De deksels kunnen worden vergrendeld met een hangslot (niet meegeleverd, niet mogelijk op AF-75).
De AF-110 heeft een rond aluminium binnenvat en een vierkante buitenbehuizing van gecoat metaal. De unit is gemonteerd op zwenkwielen. De AF-400 heeft een roestvrij stalen binnenvat. De gebruiker kan een draaiplatform kiezen op dit model (AF-400P). Dit vergemakkelijkt de toegang tot de rekken aan de achterkant en reduceert het aantal rekken. Zwenkwielen en vergrendeling zijn standaard gemonteerd. Op beide modellen is de S-170 controller in het voorpaneel gemonteerd voor eenvoudige instelling en aflezing.
De AF-800P en AF-1200P volledig roestvrij stalen biologische containers zijn ontworpen voor opslag van monsters onder de meest efficiënte en veilige omstandigheden in vloeibare of gasvormige toestand. Het verbruik van vloeibare stikstof is beperkt en de bewaarduur verhoogd dankzij de smalle halsdiameter. Uw waardevolle monsters worden opgeslagen in gasvormige toestand, zelfs op -150 °C direct onder het deksel. De monster zijn gemakkelijk toegankelijk dankzij een intern draaiplateau, dat kan worden rondgedraaid met behulp van een draaiende handgreep boven op de container.