Cilinders voor vloeibare stikstof, CryoCyl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
478-0312EA 4830 EUR
VWRI478-0312
Cilinders voor vloeibare stikstof, CryoCyl
Deze niet-magnetische, roestvrijstalen cilinders zijn ontworpen voor LN₂- en argontoepassingen. Ze kunnen permanent worden aangesloten op de monsteropslagtanks van de AF-serie of worden gebruikt als LN₂-opslagcilinders om kleinere vaten te vullen. De standaard drukopbouwset zorgt ervoor dat op elk gewenst moment LN₂ kan worden onttrokken.
Alle modellen zijn voorzien van een manometer, veiligheidsventiel, vul- en onttrekkingsventiel (met standaardaansluiting voor slang) en ontluchtingsventiel. De vlotterniveau-indicator is standaard voor de CryoCyl-120 en -230 (niet mogelijk op CryoCyl-60), kan worden vervangen door een niveau-indicator met een digitaal display (ook mogelijk op CryoCyl-60).
Informatie over toebehoren: Een optionele niveaumeter met display kan op de cilinder worden geïnstalleerd in plaats van de standaard vlotterniveau-indicator. Dit geeft een nauwkeurige en betrouwbare indicatie van LN₂ in de cilinder.