VWR® Advanced Magnetische Roerders
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-0566EA 437 EUR
444-0566 444-0572 VWRU97042-632 VWRU97042-668 VWRU97042-626 VWRU97042-628 444-0569
VWR® Advanced Magnetische Roerders
Roerders Magnetische roerders
VWR® Advanced magnetische roerders leveren nauwkeurige en herhaalbare resultaten. Deze eenvoudig te gebruiken microprocessorgestuurde units hebben een analoge wijzerplaat met markeringen voor het aanpassen van het toerental. De achterbehuizing is voorzien van een integrale steunstanghouder met vergrendelknop voor een optionele steunstang- en klemset.
  • Ingebouwde steunstanghouder
  • Microprocessorbesturing met analoge draaiknop
  • Chemisch bestendige behuizing
  • Keramische bovenplaat
Het ontwerp met laag profiel neemt minder ruimte in beslag en past in zuurkasten. De morsbestendige behuizing leidt vloeistoffen weg van de interne componenten. Verbeterde elektronica regelt het roeren - de snelheidsregeling is nauwkeurig en consistent roeren bij alle snelheden. De ramping-functie verhoogt langzaam de snelheid voor verbeterde veiligheid en verbeterde koppeling, vermijdt spatten, verbetert de controle over de spin-bar en zorgt voor een uitstekende regeling van de lage eindsnelheid. Keramische bladen hebben een chemisch resistent, reflecterend wit bovenplaatoppervlak dat gemakkelijk schoon te maken is.
Leveringsinformatie: Elke eenheid wordt geleverd met een magnetisch roerstaafje met PTFE-coating. Er is een optionele steunstangset (444-2844) verkrijgbaar, deze omvat een roestvrijstalen steunstang van 457 mm, een verlengklem voor een thermometer/temperatuursonde, een driepolige medium draaibare klem en een haakconnector.