96 Well Cluster Tubes, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Corning®
732-5560EA 79.45 EUR
732-5560 732-5555 732-5554 732-5559 732-5558 732-5557 732-5556
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Buisjes Cultuurbuisjes
PP-buisjes, PE-buisjesdoppen.
  • Bestaat uit 96 PP buisjes in een standaard microplaatformaat
  • Buisjes van 1,2 ml individueel beschikbaar of in strips van 8 buisjes
  • PE buisjesdoppen beschikbaar in strips van 8 doppen
Verpakking: Geleverd in zak of rek.