Grafiekrecorders voor temperatuur, Traceable®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-1667EA 57.2 EUR
VWRI620-1667
Grafiekrecorders voor temperatuur, Traceable®
Met deze recorders voor eenmalig gebruik kan de temperatuur worden bewaakt in koelruimten, voorraadruimten, opslagruimten voor voedingsmiddelen, chemische magazijnen, dierverblijven, incubatoren, betreedbare ruimten en productiefabrieken.
  • Grafiekweergave van temperatuur
  • Manipulatieveilige afdichting om de integriteit van de eenheid en de resultaten te beschermen
Certificaten: Certificaat geeft traceerbaarheid aan naar de NIST-normen. Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met kaart, marker, AA-alkalinebatterij en Traceable®-kalibratiecertificaat.