U heeft gezocht op: Notitieboekjes
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Imitatielederen hoes met coating voor een langere levensduur in laboratoria. Zuurvrij papier, veilig te gebruiken als archiefpapier (90 gsm). Bevat ee...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze cleanroom-spiraalnotitieboekjes zijn gemaakt van synthetisch latexpapier.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Imitatielederen hoes met coating voor een langere levensduur in laboratoria. Zuurvrij papier, veilig te gebruiken als archiefpapier (90 g/m²). Te gebr...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: ‘FLEX 'covers met coating, voor duurzaamheid in laboratoriumomgevingen. Zuurvrij, archiefveilig papier (90 gsm).
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze notitieboekjes bevatten VWR® PUREImage, latexvrij papier en hebben een doorzichtige omslag. Ontworpen voor gebruik in cleanrooms en kritieke omge...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Mini lab boek, VWR®, A5, Toepassingsgebied: Laboratorium, Gelinieerd, blauw
Catalogus nummer: (818-9994)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Logboek van professionele kwaliteit voor manipulatieveilige gegevensregistratie.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: TexWrite® cleanroom notitieboek met spiraalbinding, gelinieerd. Een economische keuze voor het maken van notities en het noteren van gegevens in kriti...
Catalogus nummer: (818-0247)
Leverancier: Texwipe
Omschrijving: TexWrite® 22 Cleanroom Laboratory Notebooks are the only notebooks available made with synthetic cleanroom bond stationery. Cleanroom stationery is id...
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: HEATHROW
Omschrijving: For admissibility as court evidence, data on laboratory work, experiment details, and design and development. Use these notebooks to keep your indispe...
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Omslag van polyethyleen voor duurzaamheid in laboratoriumomgevingen.
Leverancier: BERKSHIRE
Omschrijving: BCR® MyNotes Notebooks are an ideal choice for documentation. They are practical for note taking and data recording in the cleanroom (Class 1 - 10,000...
Catalogus nummer: (818-1752)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Notitieblok,PE (polyethyleen)/polypapier, Nalgene®, A4, Toepassingsgebied: Laboratorium, Grid, zwart
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NALG6501-1000)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Polyethylene cover. Specially designed for process record keeping and ideal for research laboratories in securing patent protection. Featuring 184 hig...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom