Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (29)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Papier
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Samengesteld met gecoat papier, zonder magnesiumsilicaat, het B-papier van 80 g of 92 g wordt afgesneden, gereinigd en verpakt in een klasse 100 (ISO ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Notitieblokpapier.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Cleanroompapier ontworpen voor gebruik in cleanrooms en kritische omgevingen waar het voorkomen van vaste deeltjes of andere verontreinigingen dient t...
Catalogus nummer: (HPLC11650542)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Printer
UOM:  1 * 10 ST
Catalogus nummer: (18-1001-44)
Leverancier:  GE Healthcare - Life Sciences
Omschrijving:   Registratiepapier, wit
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NALG6304-9811)
Leverancier:  Thermo Scientific
Omschrijving:   Deze vellen van polyolefine kunnen worden opgerold en gevouwen zonder te breken en blijven flexibel bij koude temperaturen. Ze scheuren niet, rekken n...
UOM:  1 * 50 ST
Leverancier:  Texwipe
Omschrijving:   TexBond® is een briefpapiersoort die geschikt is voor gebruik in cleanrooms en vanwege zijn buitengewone eigenschappen op het gebied van verontreinigi...
Catalogus nummer: (818-0132)
Leverancier:  Texwipe
Omschrijving:   TexWrite® 22 met latex geïmpregneerde cellulose cleanroom documentatiebladen zonder organische vulstoffen.
UOM:  1 * 2.500 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 19
  1  2  3  Volgende