U heeft gezocht op: Pennen
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze veelzijdige laboratoriummarkers zijn ontworpen om op natte of droge oppervlakken te schrijven en zijn geschikt voor industriële, biomedische en e...
Catalogus nummer: (631-1136)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De ultrafijne tip en de contrasterende zwarte kleur van deze permanente stift zorgt voor een duidelijk leesbaar schrift. Schrijft op glas, kunststof e...
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor objectglaasjes, monsterzakjes en bekers.
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Sale
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Sale
Leverancier: OUTILS RUBIS SA
Omschrijving: Diamond pen, bent tip, Toepassingsgebied: Glas
Catalogus nummer: (HECH41182010)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Diamantpen, Toepassingsgebied: Glas
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Voor het aanbrengen van etiketten op cryomaterialen zoals cryobuisjes, cryoboxen en cryolabels. Eén set bevat één stift van elke kleur: zwart, blauw, ...
Catalogus nummer: (BRDY110594)
Leverancier: Brady
Omschrijving: These marker pens are erasable.
UOM: 1 * 4 ST
Catalogus nummer: (SIMPM795-1)
Leverancier: Simport Scientific
Omschrijving: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
UOM: 1 * 6 ST
Catalogus nummer: (BRDY335091)
Leverancier: Brady
Omschrijving: These labelling pens use a quick drying ink.
UOM: 1 * 5 ST
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Catalogus nummer: (811-0054)
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: This pen is ideal for inscribing on microtest tubes, centrifuge tubes and more.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom