Blottingpapier, Amersham Hybond™
Leverancier: Cytiva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RPN6101MEA 89.5 EUR
RPN6101M
Blottingpapier, Amersham Hybond™
Vloeipapier
Blottingpapier voor researchlaboratoria, voor gebruik bij gel-elektroforese in alle toepassingen in de moleculaire biologie en proteïnestudies.
  • Aanbevolen voor gebruik met alle Hybond™-blottingmembranen
  • Hoge zuiverheid en uniformiteit zorgen voor consistente en reproduceerbare resultaten
  • Zuivere cellulose, 0,39 mm dik papier met een gemiddelde natsterkte en een glad oppervlak