Centrifuges, tafelmodel, geventileerd of gekoeld, Megafuge® 16 / 40 Series
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
521-2251EA 8698 EUR
521-2251 521-1525 521-1521
Centrifuges, tafelmodel, geventileerd of gekoeld, Megafuge® 16 / 40 Series
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Megafuge®-centrifuges bieden een uitstekende capaciteit, ergonomie en waarde voor dagelijkse monsterverwerking op de bovenkant van de bank. Het innovatieve ontwerp garandeert een veilige, eenvoudige en comfortabele dagelijkse werking.
  • Intuïtieve bedieningselementen en een groot, helder LED-scherm vereenvoudigen de bediening en programmering
  • Auto-Lock® III-rotorsysteem - gereedschapsvrij systeem waarmee de rotor binnen 3 seconden kan worden vervangen met slechts één druk op de knop, voor snelle vervanging van rotoren en eenvoudige toegang tot de rotorkamer voor reiniging
  • ClickSeal®-oplossing voor bioveiligheid - met één hand en met handschoenen aan te openen en sluiten met een eenvoudige hendel waar nauwelijks kracht voor nodig is; geen schroefdoppen of gecompliceerde clips nodig
  • SMARTSpin®-technologie voor optimaal versnellen, remmen en resterende belastingsonbalans voor maximale veiligheid, gelijkmatige runs en reproduceerbare scheidingen
Met de verschillende rotoren kan uw laboratorium voldoen aan alle eisen voor verwerking (meer informatie over rotoren wordt gegeven na de Multifuge X-serie).