Semi-microbalansen VWR® SM Classic: LCD-scherm
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-3542EA 2200 EUR
611-3542 611-3534 611-3547 611-3537 611-3549 611-3539
Semi-microbalansen VWR® SM Classic: LCD-scherm
Balansen en Weegschalen
De semi-micro balansen met een resolutie van 0,01 mg zijn uitgerust met een nieuwe sterk geïntegreerde elektromagnetische cel. Alle modellen beschikken over automatische interne kalibratie en worden gekenmerkt door een hoge mate van precisie en herhaalbaarheid. Deze VWR semi-micro balansen bieden een uitstekende prijs-prestatieverhouding, dankzij continu intensief onderzoek en het bestuderen van hoe wegen werkt.
  • Geïntegreerde weegsensor voor verbeterde stabiliteit en snellere reactietijd
  • Instelbare filterniveaus en meeteenheden
  • Functies voor controleweging (alarmfunctie), totaalberekeningen, stukstelling en dichtheidsbepaling
  • Bevat standaard automatische interne kalibratie en een RS232-aansluiting
Voor modellen met interne kalibratie (aangeduid met "i" aan het einde van de modelnaam) kan de gebruiker drie manieren kiezen om te kalibreren:
Balans zal kalibreren met het interne gewicht door op de CAL knop te drukken
Balans zal automatisch opnieuw kalibreren wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Leveringsinformatie: Geleverd met netadapter en universele stekker geschikt voor gebruik in EU en UK. Optioneel toebehoren bevat een kit voor de dichtheidsbepaling en een seriële printer.
Opgelet: Modellen met achtervoegsel D hebben dubbel meetbereik, achtervoegsel i betekent interne kalibratie.