Ionenuitwisselingschromatografiehars, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode
Leverancier: Avantor®
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker®
7587-05EA 0 EUR
7587-05 7587-01 7587-03 7587-04 7587-02
Ionenuitwisselingschromatografiehars, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode
Sorbenten voor chromatografie Sorbenten voor HPLC
De J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars werkt als een sterke kationuitwisselingshars met een verbeterde selectiviteit voor superieure scheiding in proceschromatografietoepassingen.
Aangedreven door een eigen oppervlaktechemie die sterke kationen-uitwisselingsfunctionaliteit combineert met zwakke kation- en anionuitwisselingsplaatsen, maakt BAKERBOND® PolyCSX multimode kationuitwisselingschromatografiemedia gebruik van de eigen unieke selectiviteit om betere zuiveringsprestaties mogelijk te maken voor een breed scala aan biofarmacie.
Ontworpen en vervaardigd door Avantor volgens de hoge normen die zijn vastgesteld voor onze J.T.Baker® merkchemicaliën, kan de BAKERBOND® PolyCSX ionenuitwisselingshars worden gebruikt met andere J.T.Baker® BAKERBOND® harsen om het scheidend vermogen van uw chromatografische processtappen te verbeteren.
Bestelinformatie: 1 ml en 5 ml laboratoriumkolommen zijn ook verkrijgbaar onder aanvullende producten.