Ionenuitwisselingschromatografiehars, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker® BAKERBOND®
7585-03EA 0 EUR
7585-03 7585-02 7585-05 7585-04 7585-01
Ionenuitwisselingschromatografiehars, J.T. Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode
Sorbenten voor chromatografie Sorbenten voor HPLC
De J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI multimode ionenuitwisseling (IEX) chromatografiehars werkt als een zwakke anionuitwisselingshars met een verbeterde selectiviteit voor superieure scheiding in proceschromatografietoepassingen.
Aangedreven door een eigen oppervlaktechemie die zwakke anionen-uitwisselingsfunctionaliteit combineert met hydrofiliciteit, maakt BAKERBOND® PolyPEI multimode kationuitwisselingschromatografiemedia gebruik van de eigen unieke selectiviteit om betere zuiveringsprestaties mogelijk te maken voor een breed scala aan biofarmacie.
Ontworpen en vervaardigd door Avantor volgens de hoge normen die zijn vastgesteld voor onze J.T.Baker® merkchemicaliën, kan de BAKERBOND® PolyPEI ionenuitwisselingshars worden gebruikt met andere J.T.Baker® BAKERBOND® harsen om het scheidend vermogen van uw chromatografische processtappen te verbeteren.
Bestelinformatie: 1 ml and 5 mllab columns are also available under complementary products.