VWR®, Centrifugebuizen, Zware Wand, met Schroefdop
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-1588EA 199 EUR
525-1588 525-1587
VWR®, Centrifugebuizen, Zware Wand, met Schroefdop
Buisjes Centrifugebuisjes
Gemaakt van borosilicaatglas 3.3, met dikke wand om hogere centrifugesnelheden te weerstaan.
  • Geproduceerd uit borosilicaat 3.3 glazen buizen
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën en snelle temperatuurschommelingen
  • Autoclaveerbaar
  • Bestand tegen krachten tot 3500×g
  • Schroefdraadmaat 24-410, inclusief schroefdoppen
VWR® Centrifugebuizen met dikke wanden worden speciaal gebruikt voor het scheiden van geneutraliseerd sediment voor kweek uit sputumspecimens.