3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:857283-89-7
:
Formule:C₁₁H₁₃NO
MDL-nummer:MFCD07772825
:175.227 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
Productinformatie
- Catalogus #Leverancier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: OR962684-250MGLocal Article Number: APOSOR962684-250MG
- Supplier Article Number: OR962684-1GLocal Article Number: APOSOR962684-1G