2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:874814-70-7
:
Formule:C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MDL-nummer:MFCD06408806
:279.064 g/mol
UN:1759
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Ambient
Productinformatie
- Catalogus #Leverancier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: PC303244-1GLocal Article Number: APOSPC303244-1G
- Supplier Article Number: PC303244-5GLocal Article Number: APOSPC303244-5G