Methyl-1-(cyanomethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:320424-43-9
:
Formule:C₉H₁₄N₂O₂
MDL-nummer:MFCD01568888
:182.22 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Productinformatie
- Catalogus #Leverancier #VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: OR32325-1GLocal Article Number: APOSOR32325-1G
- Supplier Article Number: OR32325-5GLocal Article Number: APOSOR32325-5G