3-(Dimethylamino)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:99-64-9
:
Formule:C₉H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00002497
:165.19 g/mol
Temperatuur bij opslag:Ambient
Productinformatie
- Catalog #Supplier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: OR400573-100GLocal Article Number: APOSOR400573-100G
- Supplier Article Number: OR400573-500GLocal Article Number: APOSOR400573-500G