2-Pyridinethiol
Leverancier: Apollo Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:2637-34-5
Formule:C₅H₅NS
MDL-nummer:MFCD00006285
:111.17 g/mol
Smelten Pt:127…130 °C
EINECS:220-131-9
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Refrigerator
Productinformatie
- Catalog #Supplier #Pack typePkBeschikbaarheidPrijs
- Supplier Article Number: OR9448-5GLocal Article Number: APOSOR9448-5G
- Supplier Article Number: OR9448-25GLocal Article Number: APOSOR9448-25G
- Supplier Article Number: OR9448-100GLocal Article Number: APOSOR9448-100G