Ultrazuivere waterzuiveringssystemen, Milli-Q® EQ 7000
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Milli-Q®
MILLBTEQ0DKTEA 216 EUR
MILLBTEQ0DKT 171-1429 171-1413 171-1432 171-1399 171-1433 171-1430 171-1431
Ultrazuivere waterzuiveringssystemen, Milli-Q® EQ 7000
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Om betrouwbare wetenschappelijke resultaten van hoge kwaliteit te leveren, hebt u ultrapuur water van constante hoge kwaliteit nodig. Het Milli-Q® EQ 7000 ultrapuur watersysteem is ontworpen om een consistente ultrapuur waterkwaliteit te produceren [weerstand 18,2 MΩ·cm @ 25 °C; totale organische koolstof (TOC) ≤5 ppb] die kan worden aangepast aan de specifieke toepassingsvereisten van elke gebruiker. Bovendien maakt een reeks intelligente ontwerpkenmerken het moeiteloos water afgeven wanneer dat nodig is en waar nodig in het laboratorium. Een ultrapuur watersysteem ontworpen door wetenschappers, voor wetenschappers.
  • Drie stroomsnelheden of volumetrische dosering met één druk op de knop
  • Dispenser kan worden gemonteerd waar u maar wilt, tot 3 m van het systeem
  • Vertrouwen terwijl u werkt met 'Check and Dispense'-lampjes
  • Meerdere ruimtebesparende opstellingen: op of onder de werkbank, of aan de muur
  • Pas de waterkwaliteit aan met toepassingsspecifieke eindfilters
  • Handsfree afgifte voetpedaal optie
  • Groot, intuïtief touchscreen vereenvoudigt systeemgebruik en gegevenstoegang
  • Scherm kan worden gemonteerd waar u maar wilt, tot 3 meter van het systeem
  • Snelle kwaliteitsbewaking zorgt voor elke afgifte
  • Inline gepatenteerde TOC-indicator meet op het punt van gebruik
Kies een installatieoptie die voor u werkt. Het Milli-Q® EQ 7000-systeem kan worden geïnstalleerd in een compacte tafelmodelconfiguratie, waarbij het Q-POD®-doseerpunt en touchscreen direct op de productie-eenheid zijn bevestigd, of u kunt een wandmontage opzetten met de dispenser en/of of scherm geïnstalleerd op een afstand van maximaal 3 m van de hoofdeenheid.
Installatie-opties productie-eenheid: Tafelmodel; onder bank; of wandmontage.
Q-POD® dispenser en touchscreen opties: Systeem gemonteerd; of wandmontage, tot 3 m van het systeem.
Zuiver water* voeropties uit een: distributielus; of Milli-Q® opslagoplossing voor puur water (* voedingswater moet worden voorbehandeld met een van de volgende zuiveringstechnologieën: Elix®-elektrodeïonisatie (EDI), deïonisatie (DI), omgekeerde osmose (RO) of destillatie).
Certificaten: Voldoet aan of overtreft de waterkwaliteitsspecificaties beschreven door de volgende organisaties: Europese Farmacopee, Amerikaanse Farmacopee, Japanse Farmacopee, Chinese Farmacopee, ASTM® D1193, ISO 3696, Chinese Nationale Standaard GB/T 6682, Chinese Nationale Standaard GB/T 33087, JIS K 0557 , Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®).
Bestelinformatie: Accessoires gedeeltelijk inbegrepen bij het hoofdsysteem. Voor een compleet systeem moeten bovendien de aanbevolen accessoires en verbruiksartikelen worden besteld.
Leveringsinformatie: Model 171-1413 bevat slechts een EQ7000 zuiveringseenheid.
Model 171-1432 bevat een EQ7000-zuiveringseenheid, Human Machine Interface (HMI), Q-Pod en systeemmontagekit voor Q-Pod.
Model 171-1433 bevat een EQ7000-zuiveringseenheid, Human Machine Interface (HMI), Q-Pod, systeemmontagekits voor Q-Pod en voor HMI.